Principaux documents
753262
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
500 MG
103,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
103,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
1.468 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(nc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)5-2-1-4(3-12-5)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
XGGHEBGOZWCTKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable