Principaux documents
751170
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)7(3-6)10(11)12/h1-3H
Clé InChI
OZKOAADVLVCNFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable