Principaux documents
750778
Sigma-Aldrich
2-Bromoresorcinol
95%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1,3-benzenediol, 2-Bromo-1,3-dihydroxybenzene
5 G
83,10 €
83,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
83,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
96-103 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable