750042
1,3,5-Tris(2-thienyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Tri(thiophen-2-yl)benzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
154-160 °C
Chaîne SMILES
c1csc(c1)-c2cc(cc(c2)-c3cccs3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H12S3/c1-4-16(19-7-1)13-10-14(17-5-2-8-20-17)12-15(11-13)18-6-3-9-21-18/h1-12H
Clé InChI
UBHPRZXDFVCNHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.