Documents
749567
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3-dimethylthiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.571
Densité
1.495 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1scc(Br)c1C
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-5(2)8-3-6(4)7/h3H,1-2H3
Clé InChI
GJHAWQJOXYVXFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C