Principaux documents
748994
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H1315NO2
Poids moléculaire :
180.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[15NH]CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c12-10(13)8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)/i11+1
Clé InChI
UHNMIDKSDRGICN-KHWBWMQUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable