Documents
720593
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH313COCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
144 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i4+1
Clé InChI
XXRCUYVCPSWGCC-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup