Principaux documents
748897
Sigma-Aldrich
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
97%
Synonyme(s) :
2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-yl)-pyridine, 3-(2-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Pf
157-162 °C
Chaîne SMILES 
c1ccc(nc1)-c2ncn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-8-6(3-1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
Clé InChI
PVMLJDLTWMGZAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Liang, B.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 16, 1281-1286 (2006)