748498
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
112-116 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrIO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
WDXHGFYJUQMFDV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable