Principaux documents
748250
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole
96%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.572
Densité
1.654 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
Clé InChI
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90 °C