Principaux documents
748226
Sigma-Aldrich
(S)-1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)ethylamine
97%
Synonyme(s) :
(S)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, 2-(1-Aminoethyl)triphenylphosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 748226, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D -54.0°, c = 0.5% in chloroform
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
76-81 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C)C1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H20NP/c1-16(21)19-14-8-9-15-20(19)22(17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-16H,21H2,1H3/t16-/m0/s1
Clé InChI
KPFJIPHGQGHIMM-INIZCTEOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable