Principaux documents
747947
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
97%
2.5 G
398,00 €
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
398,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H36O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +11.0°, c = 1% in chloroform
Pf
64-69 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COCC5=CC=CC=C5)O1
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
Clé InChI
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable