Documents
746908
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
Pf
108-113 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
Clé InChI
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A mechanistic study of the reaction of phenyl isocyanate with methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranoside.
S Knapp et al.
Carbohydrate research, 203(2), 290-295 (1990-08-15)