Key Documents
744735
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.09
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98.0-102.0% (AT)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
Clé InChI
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Organoiodinane reagents for phosphate cleavage: experimental and computational studies.
Moss, R.A., et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 250-258 (1989)