Principaux documents
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9F3INO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.18
Beilstein:
10500170
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon, 32.04-33.68% CHN
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable