742945
TurboBeads™ TEMPO
≥99%
Synonyme(s) :
Nano particles, magnetic, TEMPO functionalized
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TurboBeads™
Essai
≥99%
Forme
powder
Composition
carbon content, ≤14 wt. %
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: alcohol reactive
Ampleur du marquage
≥0.1 mmol/g loading (TEMPO)
Magnétisation
≥120 emu/g, mass saturation
Superficie
≥15 m2/g
Diamètre moyen
≤50 nm
Adéquation
conforms to structure for Infrared spectrum
Application
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable