Documents
74231
Sigma-Aldrich
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥95.0% (GC), yellow-brown
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H9F18P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.27
Numéro Beilstein :
6556841
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Couleur
yellow-brown
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H9F18P/c25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42/h1-9H
Clé InChI
ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Phosphine with enhanced solubility in solvents
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
D.K. Morita et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1397-1397 (1998)