Principaux documents
741299
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BrF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-2-5(6(8)9)10-3-4/h1-3,6H
Clé InChI
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.9 °F
Point d'éclair (°C)
89.4 °C