Principaux documents
741221
Sigma-Aldrich
Bis(benzonitrile)palladium(II) bromide
95%
Synonyme(s) :
Bis(benzonitrile)dibromopalladium(II)
About This Item
Formule linéaire :
2(C6H5CN) · PdBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
95-102 °C
Chaîne SMILES 
Br[Pd]Br.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2BrH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
OKDHIPXOBPPHTG-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable