739898
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, 95% (CP)
Synonyme(s) :
1α,25-Dihydroxycalciferol solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
solution
Concentration
50 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@H]1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25?,26+,28-/m1/s1
Clé InChI
ZGLHBRQAEXKACO-KPKHAADHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup