Principaux documents
739391
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Cl2F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Densité
1.542 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
Clé InChI
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable