Principaux documents
738824
Sigma-Aldrich
Adipoyl-L-carnitine-(methyl -13C, d3) hydrochloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC12H20D3NO6 HCl
Poids moléculaire :
329.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16;/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18);1H/t10-;/m1./s1/i1+1D3;
Clé InChI
PADCLTMMXAFSNV-ZUUSVVFBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable