Principaux documents
738816
Sigma-Aldrich
3-Methylglutaryl-L-carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC12H21D3NO6Cl
Poids moléculaire :
329.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H/t9?,10-;/m1./s1/i2+1D3;
Clé InChI
AUYDMXVJGDGHRP-NUGLJLLJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
2A - Compressed liquefied or pressurized gas
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable