Principaux documents
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Synonyme(s) :
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
250 MG
146,00 €
1 G
266,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
146,00 €
1 G
266,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H36Cl4Ru2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
668.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable