Principaux documents
737534
Sigma-Aldrich
1-Z-2-Piperidone
95%
Synonyme(s) :
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
1 G
42,50 €
42,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
42,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544
Densité
1.194 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
Clé InChI
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable