Principaux documents
736937
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-methoxy-1-indanone
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-7-methoxyindanone
1 G
74,00 €
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
74,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
134-138 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
Clé InChI
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable