Principaux documents
736767
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494
Densité
1.495 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrCC1CCOC1
InChI
1S/C5H9BrO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
AXQYVOIYCYAVSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F
Point d'éclair (°C)
75 °C