Principaux documents
736708
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 methyl-d3 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2OCOOCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Clé InChI
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.1 °F
Point d'éclair (°C)
26.7 °C