697451
Dimethyl-d6 carbonate
99 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1,1′-carbonate methan-d3-ol
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Poids mol.
96.06 (atom % calculation)
Point d'ébullition
90 °C
Pf
2-4 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C