Principaux documents
736643
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]pyridine silver(I) tetrafluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H43AgBF4NP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: silver
reagent type: catalyst
Pf
272-277 °C
Chaîne SMILES 
[Ag+].F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2.Ag.BF4/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12;;2-1(3,4)5/h13-15H,16-17H2,1-12H3;;/q;+1;-1
Clé InChI
MHUQMBQVIZYFEM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable