Documents
735566
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
42-47 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Application
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate can be used as a key intermediate in the preparation of 4-oxopipecolic acid enantiomer, a non-proteinogenic amino acid having antibiotic activity.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Practical synthesis of both enantiomers of protected 4-oxopipecolic acid
Machetti F, et al.
Tetrahedron, 57(23), 4995-4998 (2001)