Principaux documents
734608
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrabromo-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H2Br4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
138-143 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cc(Br)c(s1)-c2sc(Br)cc2Br
InChI
1S/C8H2Br4S2/c9-3-1-5(11)13-7(3)8-4(10)2-6(12)14-8/h1-2H
Clé InChI
MOMHMPZSZNZLAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.