522856
5-Bromo-2,2′-bithiophene
96%
48,70 €
About This Item
48,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
29-32 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(s1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H5BrS2/c9-8-4-3-7(11-8)6-2-1-5-10-6/h1-5H
Clé InChI
OMOAIGVIYUXYAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable