Principaux documents
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
4-Methyl-o-anisidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
31-33 °C
Densité
1.043 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F
Point d'éclair (°C)
104 °C