Principaux documents
732990
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-hydroxycoumarin
Synonyme(s) :
7-Bromo-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Bromo-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
250 MG
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
244-249 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
ketone
Chaîne SMILES 
OC1=CC(=O)Oc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H5BrO3/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,11H
Clé InChI
UJWIUPBUKQLTTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable