732362
Tetraamminepalladium(II) hydrogencarbonate
99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
169-174 °C
Chaîne SMILES
N.N.N.N.OC(=O)O[Pd]OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable