Principaux documents
731994
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-diethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)2NC2D5
Poids moléculaire :
138.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
246-252 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F
Point d'éclair (°C)
124 °C