Principaux documents
731366
Sigma-Aldrich
Diethylphosphine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 731366, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Densité
0.782 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCPCC
InChI
1S/C4H11P/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VZZJVOCVAZHETD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Amanda Preske et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(5), 681-686 (2015-12-15)
The most common method of synthesizing colloidal quantum dots (QDs) relies on an increasing particle size through increasing reaction time. We demonstrate a synthesis where the QD size is programmable through the use of a secondary phosphine sulfide precursor. The