Principaux documents
731005
Sigma-Aldrich
(S)-2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-2-oxazolyl)quinoline
97%
Synonyme(s) :
(S)-i-PrQuinox
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
75-80 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H16N2O/c1-10(2)14-9-18-15(17-14)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)16-13/h3-8,10,14H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
CCXYFOHSQUOJAN-CQSZACIVSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable