Documents
730858
Sigma-Aldrich
Diallyl-d10-amine
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD2=CDCD2)2NH
Poids moléculaire :
107.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
111-112 °C (lit.)
Pf
-88 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D2,6D2
Clé InChI
DYUWTXWIYMHBQS-URTNXKOFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.0 °C - closed cup