Key Documents
730459
Sigma-Aldrich
(2S,2′S-(−)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate
Synonyme(s) :
Fe(S,S-PDP), Iron(II) (S,S-(2-({(S)-2-[(S)-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-yl]pyrrolidin-1-yl}methyl)pyridine)(bis-acetonitrile) hexafluoroantimonate, White Catalyst, [Fe(S,S-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H32F12FeN6Sb2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
931.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D −30.0 to −20.0°, c = 0.2 in acetonitrile
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
Clé InChI
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Application
Catalyst for greener ketone synthesis by selective C-H oxidation of methylenes.
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Catalyst for:
  • Oxidative radical reactions
  • Selective oxidation of alkyl carbon-hydrogen bonds
  • Methylene group oxidation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable