Principaux documents
730165
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(3-bromophenyl)propionate
97%
Synonyme(s) :
3-(3-Bromophenyl)propionic acid methyl ester, Methyl 3-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.540
Densité
1.382 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Clé InChI
DJJHVPBMUQLOCB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable