729698
(S)-(+)-Pantolactone
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (S)-(+)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (S)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, L-Pantolactone
91,10 €
About This Item
91,10 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
crystals
Activité optique
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
pb
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
89-93 °C
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable