729655
Acetylene-13C2 dicarboxylic acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Butynedioic acid-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[13C]#[13C]C(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
Clé InChI
YTIVTFGABIZHHX-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable