Principaux documents
729531
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutanoate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-13C-3-oxobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC(OH)(13CH3)COOCH2CH3
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C(O)([13CH3])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i3+1
Clé InChI
WRZDWHWHFIFBOC-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable