Documents
729248
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene
95%
Synonyme(s) :
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 2-Bromo-3-thiophenemethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.610
Densité
1.657 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
Clé InChI
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable