Principaux documents
729221
Sigma-Aldrich
trans-2-(Pinacol boronate)vinylboronic acid MIDA ester
96%
Synonyme(s) :
(E)-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester, trans-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester
1 G
212,00 €
5 G
1 040,00 €
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
212,00 €
5 G
1 040,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H21B2NO6
Poids moléculaire :
308.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
212,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
254-260 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21B2NO6/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)7-6-14-19-10(17)8-16(5)9-11(18)20-14/h6-7H,8-9H2,1-5H3/b7-6+
Clé InChI
MVTNIQCFWSPASI-VOTSOKGWSA-N
Informations légales
Patents pending. U.S. Patent App Ser. Nos. 60/951,405 and 11/937,338 and Internat. App No. PCT/US07/84156 may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable