Documents
728993
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propiolate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
65-72 °C
Chaîne SMILES 
O=C(Oc1ccc2ccccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H8O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h1,3-9H
Clé InChI
ANECZRYIRALULR-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1