Principaux documents
727407
Sigma-Aldrich
HDMC
≥95%
Synonyme(s) :
6-HDMCB, N-[(5-Chloro-3-oxido-1H-benzotriazol-1-yl)-4-morpholinylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17ClF6N5O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.72
Numéro Beilstein :
11222273
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable