Principaux documents
726230
Sigma-Aldrich
Boc-Orn-OH
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-tert-Butoxycarbonyl-L-ornithine, Nα-Boc-L-ornithine, N2-Boc-L-ornithine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Beilstein:
4313353
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
Composition
carbon, 51.0-52.4%
nitrogen, 11.8-12.3%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NCCC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-7(8(13)14)5-4-6-11/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
Clé InChI
AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable